Learn More
- Home
- Products
- Filter und Filtration
- Mechanische Siebe
- RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 400 mm, mit Rundlochblechen
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 400 mm, mit Rundlochblechen
Artikelnummer. 10307902 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
1mm
1,25mm
2mm
2,36mm
2,5 mm
2,8mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4mm
4,5mm
4,75mm
5mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8mm
9mm
9,5mm
10mm
11,2mm
12,5 mm
13,2mm
14mm
16mm
18mm
19mm
20mm
22,4mm
25mm
26,5mm
28mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40mm
45mm
50mm
53mm
56mm
63mm
71mm
75mm
80mm
90mm
100mm
106mm
112mm
125mm
Packungsgröße:
1 Stück
| Artikelnummer. | Porengröße | unitSize |
|---|---|---|
| 10307902 | 1,25mm | 1 Stück |
| 10368372 | 106mm | 1 Stück |
| 10154732 | 100mm | 1 Stück |
| 10572863 | 10mm | 1 Stück |
| 10798784 | 11,2mm | 1 Stück |
| 10378372 | 112mm | 1 Stück |
| 10675163 | 12,5 mm | 1 Stück |
| 10164732 | 125mm | 1 Stück |
| 10124542 | 13,2mm | 1 Stück |
| 10092792 | 16mm | 1 Stück |
| 10685163 | 14mm | 1 Stück |
| 10645743 | 18mm | 1 Stück |
| 10032822 | 19mm | 1 Stück |
| 10462262 | 2,36mm | 1 Stück |
| 10276652 | 1mm | 1 Stück |
| 10338512 | 2,5 mm | 1 Stück |
| 10286362 | 20mm | 1 Stück |
| 10296262 | 2,8mm | 1 Stück |
| 10104782 | 22,4mm | 1 Stück |
| 10412272 | 25mm | 1 Stück |
| 10412462 | 26,5mm | 1 Stück |
| 10686123 | 28mm | 1 Stück |
| 10183812 | 2mm | 1 Stück |
| 10739774 | 3,15mm | 1 Stück |
| 10236412 | 3,35mm | 1 Stück |
| 10032832 | 3,55mm | 1 Stück |
| 10473032 | 37,5mm | 1 Stück |
| 10626703 | 4,5mm | 1 Stück |
| 10738794 | 31,5mm | - |
| 10799944 | 45mm | 1 Stück |
| 10105022 | 40mm | 1 Stück |
| 10789934 | 4,75mm | 1 Stück |
| 10574593 | 35,5mm | 1 Stück |
| 10625933 | 4mm | 1 Stück |
| 10012692 | 5,6mm | 1 Stück |
| 10206802 | 53mm | 1 Stück |
| 10338182 | 56mm | 1 Stück |
| 10002692 | 5mm | 1 Stück |
| 10012732 | 50mm | 1 Stück |
| 10464182 | 6,3mm | 1 Stück |
| 10474182 | 6,7mm | - |
| 10012742 | 63mm | 1 Stück |
| 10348132 | 7,1mm | 1 Stück |
| 10236322 | 71mm | 1 Stück |
| 10296362 | 75mm | 1 Stück |
| 10296742 | 8mm | 1 Stück |
| 10328232 | 80mm | 1 Stück |
| 10494182 | 90mm | 1 Stück |
| 10634593 | 9,5mm | 1 Stück |
| 10768624 | 9mm | 1 Stück |
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod. 10307902
Brand: RETSCH 60.162.001250
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Specifikationer
Specifikationer
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 1,25mm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310/2 |
| Enthält | Zertifikat zur Regelkonformität |
| Höhe (metrisch) | 65mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 400mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mesh Material | Edelstahl |
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?