Learn More
- Home
- Products
- Filter und Filtration
- Mechanische Siebe
- RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 400mm, mit Edelstahldraht
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 400mm, mit Edelstahldraht
Artikelnummer. 10176071 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
1mm
1,12mm
1,18mm
1,25mm
1,4mm
1,6 mm
1,7mm
1,8mm
2mm
2,24mm
2,36mm
2,5 mm
2,8mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4mm
4,5mm
4,75mm
5mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8mm
9mm
9,5mm
10mm
11,2mm
12,5 mm
13,2mm
14mm
16mm
18mm
19mm
20mm
22,4mm
25mm
26,5mm
28mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40mm
45mm
50mm
53mm
56mm
63mm
Packungsgröße:
1 Stück
| Artikelnummer. | Porengröße | unitSize |
|---|---|---|
| 10176071 | 7,1mm | 1 Stück |
| 10095031 | 1,12mm | 1 Stück |
| 10136121 | 1,18mm | 1 Stück |
| 10406621 | 1,25mm | 1 Stück |
| 10680082 | 1,4mm | 1 Stück |
| 10106221 | 1,6 mm | 1 Stück |
| 10630262 | 1,8mm | 1 Stück |
| 10544302 | 10mm | 1 Stück |
| 10416621 | 1,7mm | 1 Stück |
| 10239071 | 11,2mm | 1 Stück |
| 10417201 | 12,5 mm | 1 Stück |
| 10545262 | 16mm | 1 Stück |
| 10014911 | 13,2mm | 1 Stück |
| 10126461 | 19mm | 1 Stück |
| 10608761 | 1mm | 1 Stück |
| 10024911 | 14mm | 1 Stück |
| 10650452 | 18mm | - |
| 10477191 | 2,24mm | 1 Stück |
| 10487191 | 2,36mm | 1 Stück |
| 10799122 | 2,5 mm | 1 Stück |
| 10044941 | 2,8mm | 1 Stück |
| 10545452 | 20mm | 1 Stück |
| 10380382 | 25mm | 1 Stück |
| 10340432 | 26,5mm | - |
| 10044981 | 22,4mm | 1 Stück |
| 10146651 | 28mm | 1 Stück |
| 10584112 | 2mm | 1 Stück |
| 10186501 | 3,15mm | 1 Stück |
| 10630092 | 3,35mm | 1 Stück |
| 10478151 | 3,55mm | 1 Stück |
| 10005021 | 31,5mm | 1 Stück |
| 10498921 | 35,5mm | 1 Stück |
| 10288591 | 37,5mm | 1 Stück |
| 10278731 | 4,5mm | 1 Stück |
| 10760663 | 45mm | 1 Stück |
| 10004981 | 4,75mm | 1 Stück |
| 10543342 | 4mm | 1 Stück |
| 10458921 | 5,6mm | 1 Stück |
| 10197021 | 50mm | 1 Stück |
| 10155981 | 40mm | 1 Stück |
| 10610292 | 53mm | 1 Stück |
| 10770663 | 56mm | 1 Stück |
| 10116031 | 6,3mm | 1 Stück |
| 10014981 | 5mm | 1 Stück |
| 10720473 | 6,7mm | 1 Stück |
| 10045051 | 8mm | 1 Stück |
| 10167121 | 63mm | 1 Stück |
| 10436621 | 9,5mm | 1 Stück |
| 10330912 | 9mm | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10176071
Marke: RETSCH 60.166.007100
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 7,1mm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310/1 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vibrationsschüttler AS 450 |
| Enthält | Zertifikat zur Regelkonformität |
| Höhe (metrisch) | 65mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 400mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mesh Material | Edelstahl |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |