Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 400mm, mit Edelstahldraht
Artikelnummer. 10478151 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
1mm
1,12mm
1,18mm
1,25mm
1,4mm
1,6 mm
1,7mm
1,8mm
2mm
2,24mm
2,36mm
2,5 mm
2,8mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4mm
4,5mm
4,75mm
5mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8mm
9mm
9,5mm
10mm
11,2mm
12,5 mm
13,2mm
14mm
16mm
18mm
19mm
20mm
22,4mm
25mm
26,5mm
28mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40mm
45mm
50mm
53mm
56mm
63mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10478151 3,55mm 1 Stück
10095031 1,12mm 1 Stück
10136121 1,18mm 1 Stück
10406621 1,25mm 1 Stück
10680082 1,4mm 1 Stück
10106221 1,6 mm 1 Stück
10630262 1,8mm 1 Stück
10544302 10mm 1 Stück
10416621 1,7mm 1 Stück
10239071 11,2mm 1 Stück
10417201 12,5 mm 1 Stück
10545262 16mm 1 Stück
10014911 13,2mm 1 Stück
10126461 19mm 1 Stück
10608761 1mm 1 Stück
10024911 14mm 1 Stück
10650452 18mm -
10477191 2,24mm 1 Stück
10487191 2,36mm 1 Stück
10799122 2,5 mm 1 Stück
10044941 2,8mm 1 Stück
10545452 20mm 1 Stück
10380382 25mm 1 Stück
10340432 26,5mm -
10044981 22,4mm 1 Stück
10146651 28mm 1 Stück
10584112 2mm 1 Stück
10186501 3,15mm 1 Stück
10630092 3,35mm 1 Stück
10005021 31,5mm 1 Stück
10498921 35,5mm 1 Stück
10288591 37,5mm 1 Stück
10278731 4,5mm 1 Stück
10760663 45mm 1 Stück
10004981 4,75mm 1 Stück
10543342 4mm 1 Stück
10458921 5,6mm 1 Stück
10197021 50mm 1 Stück
10155981 40mm 1 Stück
10610292 53mm 1 Stück
10770663 56mm 1 Stück
10116031 6,3mm 1 Stück
10014981 5mm 1 Stück
10720473 6,7mm 1 Stück
10176071 7,1mm 1 Stück
10045051 8mm 1 Stück
10167121 63mm 1 Stück
10436621 9,5mm 1 Stück
10330912 9mm 1 Stück
49 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10478151
missing translation for 'mfr': RETSCH 60.166.003550
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Menge Je 1
Porengröße 3,55mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/1
Zur Verwendung mit (Geräte) Vibrationsschüttler AS 450
Enthält Zertifikat zur Regelkonformität
Höhe (metrisch) 65mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 400mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.