Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 450 mm, Maschenweiten 10 mm und weniger, nach ISO 3310/1
Artikelnummer. 11984572 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
1mm
1,12mm
1,18mm
1,25mm
1,4mm
1,6 mm
1,7mm
1,8mm
2mm
2,24mm
2,36mm
2,5 mm
2,8mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4mm
4,5mm
4,75mm
5mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8mm
9mm
9,5mm
10mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
11984572 1,12mm 1 Stück
11994572 1,18mm 1 Stück
11904582 1,25mm 1 Stück
11924582 1,6 mm 1 Stück
11914582 1,4mm 1 Stück
11934582 1,7mm 1 Stück
11944582 1,8mm 1 Stück
11934602 10mm 1 Stück
11974572 1mm 1 Stück
11964582 2,24mm 1 Stück
11984582 2,5 mm 1 Stück
11974582 2,36mm 1 Stück
11994582 2,8mm 1 Stück
11954582 2mm 1 Stück
11904592 3,15mm 1 Stück
11914592 3,35mm 1 Stück
11944592 4,5mm 1 Stück
11924592 3,55mm 1 Stück
11934592 4mm -
11954592 4,75mm 1 Stück
11974592 5,6mm 1 Stück
11964592 5mm 1 Stück
11984592 6,3mm 1 Stück
11994592 6,7mm 1 Stück
11904602 7,1mm 1 Stück
11914602 8mm 1 Stück
11944602 9,5mm 1 Stück
11924602 9mm 1 Stück
28 options
Artikelnummer. 11984572
Marke: RETSCH 60.168.001120
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 1,12mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/1
Zur Verwendung mit (Geräte) Vibrationsschüttler AS 450
Enthält Zertifikat zur Regelkonformität
Höhe (metrisch) 100mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 450mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl