Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 450 mm, Maschenweiten über 10 mm, nach ISO 3310/1
Artikelnummer. 11974602 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
11,2mm
12,5 mm
13,2mm
14mm
16mm
18mm
19mm
20mm
22,4mm
25mm
26,5mm
28mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40mm
45mm
50mm
53mm
56mm
63mm
71mm
75mm
80mm
90mm
100mm
106mm
112mm
125mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
11974602 13,2mm 1 Stück
11904632 100mm -
11914632 106mm 1 Stück
11954602 11,2mm -
11924632 112mm -
11964602 12,5 mm 1 Stück
11934632 125mm 1 Stück
11984602 14mm 1 Stück
11994602 16mm 1 Stück
11904612 18mm 1 Stück
11914612 19mm 1 Stück
11924612 20mm -
11934612 22,4mm 1 Stück
11944612 25mm 1 Stück
11954612 26,5mm 1 Stück
11964612 28mm 1 Stück
11974612 31,5mm 1 Stück
11984612 35,5mm 1 Stück
11994612 37,5mm 1 Stück
11904622 40mm 1 Stück
11914622 45mm 1 Stück
11934622 53mm 1 Stück
11944622 56mm 1 Stück
11924622 50mm 1 Stück
11954622 63mm -
11964622 71mm 1 Stück
11974622 75mm 1 Stück
11984622 80mm 1 Stück
11994622 90mm 1 Stück
29 options
Artikelnummer. 11974602
Marke: RETSCH 60.168.013200
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 13,2mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/1
Zur Verwendung mit (Geräte) Vibrationsschüttler AS 450
Enthält Zertifikat zur Regelkonformität
Höhe (metrisch) 100mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 450mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl