Learn More
Linker Industrietechnik™ Analysensieb aus Edelstahl mit Weichlotnaht, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe
Artikelnummer. 11726787
Change view
Click to view available options
Porengröße:
2.8 mm
3.15 mm
3.55 mm
4mm
5.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
11726787 2.8 mm 1 Stück
11756787 5.6 mm 1 Stück
11794449 3.15 mm 1 Stück
11736787 3.55 mm 1 Stück
11704459 4mm -
5 options
Artikelnummer. 11726787
Marke: Linker Industrietechnik™ 2025222066
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Siebt Partikel in einer Vielzahl von Porengrößen. Edelstahl-Prüfsiebe mit Weichlotnaht, Innenhöhe von 25 mm und Durchmesser von 200 mm.
  • Edelstahlgestelle mit einer Innenhöhe von 25 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Analysensiebe aus Edelstahl
  • Weichlotnaht
  • Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
  • Temperaturbeständig bis 170°C
Spezifikation
Menge 1Each
Porengröße 2.8 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität Konformität 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1. Hauptsortiment entspricht ISO 565 (Maschenöffnungen)
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 25 mm
Außendurchmesser (metrisch) 200 mm
Mesh Material Edelstahl