Learn More
RETSCH Zwischenringe aus Edelstahl für Testsiebe
Artikelnummer. 10790473 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
100 mm Durchm. x 40 mm Höhe
200 mm Durchm. x 25 mm Höhe
200 mm Durchm. x 50 mm Höhe
203 mm Durchm. x 25 mm Höhe
203 mm Durchm. x 50 mm Höhe
305 mm Durchm. x 40 mm Höhe
400 mm Durchm. x 65 mm Höhe
450 mm Durchm. x 100 mm Höhe
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
10790473 305 mm Durchm. x 40 mm Höhe -
10156981 100 mm Durchm. x 40 mm Höhe 1 Stück
10496431 200 mm Durchm. x 50 mm Höhe 1 Stück
11944422 203 mm Durchm. x 50 mm Höhe 1 Stück
10564112 200 mm Durchm. x 25 mm Höhe 1 Stück
11984422 203 mm Durchm. x 25 mm Höhe 1 Stück
11964432 450 mm Durchm. x 100 mm Höhe 1 Stück
10563922 400 mm Durchm. x 65 mm Höhe 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 10790473
Marke: RETSCH 60.935.000305
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Produkttyp Zwischenring für Analysensieb
Material Edelstahl
Durchmesser (metrisch) 305 mm
Höhe (metrisch) 40 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Steuerung für Vibrations-Siebschüttler AS 300
Größe 305 mm Durchm. x 40 mm Höhe