Learn More
Grant Instruments™ Reagenzglasgestell aus Edelstahl
Beschreibung
Passend für eine Vielzahl von Reagenzgläsern von 10 bis 30 mm Durchmesser
- Für die Verwendung mit LSB Aqua Pro
- Erhältlich in 8 Größen zur Aufnahme von bis zu 48 Reagenzgläsern
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 48 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Röhrchen mit 16mm Durchmesser |
| Material | Rostfreier Stahl |