Learn More
Grant Instruments™ Reagenzglasgestell aus Edelstahl
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Röhrchen mit 0,5 mm Durchmesser
Röhrchen mit 1,5mm Durchmesser
Röhrchen mit 10mm Durchmesser
Röhrchen mit 13 mm Durchmesser
Röhrchen mit 16mm Durchmesser
Röhrchen mit 19mm Durchmesser
Röhrchen mit 25mm Durchmesser
Röhrchen mit 30mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Passend für eine Vielzahl von Reagenzgläsern von 10 bis 30 mm Durchmesser
- Für die Verwendung mit LSB Aqua Pro
- Erhältlich in 8 Größen zur Aufnahme von bis zu 48 Reagenzgläsern
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 119 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Röhrchen mit 0,5 mm Durchmesser |
| Material | Rostfreier Stahl |