Learn More
Grant Instruments™ Reagenzglasgestell aus Edelstahl
Artikelnummer. p-8011789
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Röhrchen mit 0,5 mm Durchmesser
Röhrchen mit 1,5mm Durchmesser
Röhrchen mit 10mm Durchmesser
Röhrchen mit 13 mm Durchmesser
Röhrchen mit 16mm Durchmesser
Röhrchen mit 19mm Durchmesser
Röhrchen mit 25mm Durchmesser
Röhrchen mit 30mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15385842
Marke: Grant Instruments™ SRSE
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Passend für eine Vielzahl von Reagenzgläsern von 10 bis 30 mm Durchmesser
  • Für die Verwendung mit LSB Aqua Pro
  • Erhältlich in 8 Größen zur Aufnahme von bis zu 48 Reagenzgläsern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 119 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen mit 0,5 mm Durchmesser
Material Rostfreier Stahl