missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wuertt Celluloid™ Reagenzglasgestell aus Edelstahl
Beschreibung
- Elektrolytisch poliert. Facheinteilung an Gestelloberkante und in 30mm Höhe.
- Für φ: 18mm
- Stellplätze: 2/12
- B/T/H: 250/50/70mm
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Positionen | 24 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | 2 x 12 Gläser |
| Temperaturbereich (metrisch) | 80 °C |
| Abmessungen (L x B x H) | 50 mm x 250 x 70 mm |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Breite (metrisch) Objektträger | 250 mm |
| Produkttyp | Teströhrchengestell |
| Höhe (metrisch) | 70 mm |
| Array | 2 x 12 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?