Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahl Thermo Isolierte Feldflasche mit Deckel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30284865
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
15 l
20 l
25 l
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30284865 10 l 1 Stück
30285022 15 l 1 Stück
30284894 20 l 1 Stück
30284925 25 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30284865 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 50675101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    627.00 €
    572.40 € / 1 Stück
    Sparen 54.60 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermoskanne aus hochwertigstem Edelstahl. Hergestellt in Schweden.
  • Edelstahl 304 /1.4301
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 10 l
Farbe Silber
Material Edelstahl