Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahl Thermo Flasche mit Zapfhahn und hohem Rockrand zum Servieren
Artikelnummer. 30285021
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 l
5 l
10 l
Packungsgröße:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30285021 10 l 10 Stück
30285013 3 l 10 Stück
30284858 5 l 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30285021 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 509680101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8855.48 €
    7656.00 € / 10 Stück
    Sparen 1199.48 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertige Thermoskanne aus Edelstahl. Hergestellt in Schweden.
  • Edelstahl 304 /1.4301
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 10 l
Farbe Silber
Material Edelstahl