Learn More
Bochem™ Werkzeugpinzette aus Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
160 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Selbstspannende, scharfe, gebogene Pinzette. Die Bochem™Werkzeugpinzette besteht aus Edelstahl mit Kunststoffgriff.
- Scharfe Spitze:
- Gebogen
- Kunststoffgriff
- Selbstspannend
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Scharf/gebogen |
| Material | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 160 mm |
| Produkttyp | Pinzette |
| Menge (Anzahl pro Karton) | 10 Packung |
| Typ | Werkzeugpinzette |
| Modell | Selbstspannend |