Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Transport Bottle Churn With Lid
Artikelnummer. 30284967
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 l
10 l
15 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30284967 20 l 1 Stück
30284863 10 l 1 Stück
30285047 15 l 1 Stück
30285050 8 l 10 Stück
4 options
Artikelnummer. 30284967
Marke: Amsta Rostfritt 50632201
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Highest quality stainless steel transport bottle. Manufactured in Sweden.
  • Stainless steel 304 /1.4301
Spezifikation
Produkttyp Pail
Kapazität (metrisch) 20 l
Farbe Silver
Material Stainless Steel