Learn More
Amsta Rostfritt Transportflasche aus Edelstahl mit Deckel
Artikelnummer. 30285050
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 l
10 l
15 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30285050 8 l 10 Stück
30284863 10 l 1 Stück
30285047 15 l 1 Stück
30284967 20 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30285050 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 5063281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3865.95 €
    3341.00 € / 10 Stück
    Sparen 524.95 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertige Transportflasche aus Edelstahl. Hergestellt in Schweden.
  • Edelstahl 304 /1.4301
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 8 l
Farbe Silber
Material Edelstahl