Learn More
Amsta Rostfritt Transportflasche aus Edelstahl mit Deckel
Artikelnummer. 30285052
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 l
30 l
40 l
50 l
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30285052 30 l 1 Stück
30284938 25 l 1 Stück
30284932 40 l 1 Stück
30285042 50 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30285052 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 50610301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    687.00 €
    628.70 € / 1 Stück
    Sparen 58.30 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertige Transportflasche aus Edelstahl. Hergestellt in Schweden.
  • Edelstahl 304 /1.4301
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 30 l
Farbe Silber
Material Edelstahl