Learn More
Amsta Rostfritt Transportbehälter aus Edelstahl – säurebeständig, mit Seitenschutz, mit Deckel
Artikelnummer. 30285060
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
75 l
100 l
150 l
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30285060 75 l 1 Stück
30284996 100 l 1 Stück
30284923 150 l 1 Stück
30284931 20 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30285060 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 51608751
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    736.98 €
    633.90 € / 1 Stück
    Sparen 103.08 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertigster Transportbehälter aus Edelstahl – säurebeständig. Hergestellt aus 1 mm Edelstahl (EN1.4404). Bestimmt für Antibiotika, Impfstoffe, Chemikalien und Flüssigkeiten. Hergestellt in Schweden.
  • Höchste Qualität bei Edelstahl.
  • Säurebeständig 316L/1.4404.
  • Geradliniges, zylindrisches Gefäß in hochglanzpolierter Ausführung mit stilvollem Design.
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 75 l
Farbe Silber
Material Edelstahl (316L)