Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Transport Container - Acid Proof With Skirtband, Without Lid
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
150 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Highest quality in stainless steel.
- Acid proof 316L/1.4404.
- Straight cylindrical vessel in highly polished finish with stylish design.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Pail |
| Kapazität (metrisch) | 75 l |
| Farbe | Silver |
| Material | Stainless Steel (316L) |