Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Transport Container - Acid Proof Without Skirtband, Without Lid
Artikelnummer. 30284916
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30284916 100 l 1 Stück
30285063 20 l 1 Stück
30285040 25 l 1 Stück
30284999 30 l 1 Stück
30285017 50 l 1 Stück
30284878 75 l 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 30284916
Marke: Amsta Rostfritt 516091000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Highest quality stainless steel transport container - acid proof. Made of 1 mm stainless steel (EN1.4404). Intended for antibiotics, vaccines, chemicals and liquids. Manufactured in Sweden.
  • Highest quality in stainless steel.
  • Acid proof 316L/1.4404.
  • Straight cylindrical vessel in highly polished finish with stylish design.
Specifications
Produkttyp Pail
Kapazität (metrisch) 100 l
Farbe Silver
Material Stainless Steel (316L)