Learn More
Bochem™ Transportbehälter aus Edelstahl mit Deckel und Griff
Artikelnummer. 10169460
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10169460
Marke: Bochem™ 8304
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Deckel und Henkel.
Zubehör bitte separat bestellen.
Volumen: 5L
φ/H: 175/240mm
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 180 mm
Höhe (metrisch) 240 mm