Learn More
Amsta Rostfritt Transportbehälter aus Edelstahl mit Seitenschutz, ohne Deckel
Artikelnummer. 30285053
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
150 l
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30285053 20 l 1 Stück
30285041 100 l 1 Stück
30284866 150 l 1 Stück
30284982 25 l 1 Stück
30284985 30 l 1 Stück
30284992 50 l 1 Stück
30284860 75 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30285053 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 50608200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.37 €
    202.40 € / 1 Stück
    Sparen 32.97 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertigster Transportbehälter aus Edelstahl. Hergestellt in Schweden.
  • Edelstahl 304 /1.4301
  • Geradliniges, zylindrisches Gefäß in hochglanzpolierter Ausführung mit stilvollem Design.
Specifications
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 20 l
Farbe Silber
Material Edelstahl