Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahl-Transportbehälter ohne Seitenwand, mit Deckel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30284974
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30284974 100 l 1 Stück
30285029 20 l 1 Stück
30284977 25 l 1 Stück
30284986 30 l 1 Stück
30284971 50 l 1 Stück
30284869 75 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30284974 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 506091001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    607.00 €
    554.10 € / 1 Stück
    Sparen 52.90 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertigster Transportbehälter aus Edelstahl. Hergestellt in Schweden.
  • Edelstahl 304 /1.4301
  • Geradliniges, zylindrisches Gefäß in hochglanzpolierter Ausführung mit stilvollem Design.
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 100 l
Farbe Silber
Material Edelstahl