Learn More
Amsta Rostfritt Transportflasche aus Edelstahl – Säurebeständige Butterfass mit Deckel
Artikelnummer. 30285000
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 l
10 l
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30285000 10 l 10 Stück
30284968 8 l 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30285000 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 51632101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5058.75 €
    4374.00 € / 10 Stück
    Sparen 684.75 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertiger Transportbehälter aus Edelstahl – säurebeständig. Hergestellt aus 1 mm Edelstahl (EN1.4404). Bestimmt für Antibiotika, Impfstoffe, Chemikalien und Flüssigkeiten. Hergestellt in Schweden.
  • Höchste Qualität bei Edelstahl.
  • Säurebeständig 316L/1.4404.
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 10 l
Farbe Silber
Material Edelstahl (316L)