Learn More
Amsta Rostfritt Transportbehälter aus Edelstahl – säurebeständig, ohne Rand, mit Deckel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30284948
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30284948 100 l 1 Stück
30284936 20 l 1 Stück
30285004 25 l 1 Stück
30284912 30 l 1 Stück
30284962 50 l 1 Stück
30284895 75 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30284948 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 516091001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    792.00 €
    725.30 € / 1 Stück
    Sparen 66.70 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertigster Transportbehälter aus Edelstahl – säurebeständig. Hergestellt aus 1 mm Edelstahl (EN1.4404). Bestimmt für Antibiotika, Impfstoffe, Chemikalien und Flüssigkeiten. Hergestellt in Schweden.
  • Höchste Qualität bei Edelstahl.
  • Säurebeständig 316L/1.4404.
  • Geradliniges, zylindrisches Gefäß in hochglanzpolierter Ausführung mit stilvollem Design.
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 100 l
Farbe Silber
Material Edelstahl (316L)