Learn More
Hecht Karl™ Edelstahl-Instrumentenschalen mit Deckel 22x15x5, 5 cm
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 220 x 150 x 55 mm |
| Höhe (metrisch) | 5,5 cm |
| Länge (metrisch) | 22 cm |
| Material | Edelstahl |
| Typ | Tablett |
| Breite (metrisch) | 15 cm |
| Menge | Je 1 |
| Form | Rechteckig |