Learn More
JP Selecta™ Stativ-Stützstäbe
Product Code. 12022365
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
Höhe (metrisch):
700 mm
Gewicht (metrisch):
2,5 kg
Unit Size:
1 Stück
Product Code. Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Gewicht (metrisch) unitSize
12022365 12 mm 700 mm 2,5 kg 1 Stück
1 options
Product Code. 12022365
Brand: JP Selecta™ 6022712
Only null left
Add to basket
Add to basket
JP Selecta™ Stativ-Stützstäbe – geeignet für Laborzwecke zum Abstützen von Stativen.
  • Aus AISI 304 Edelstahl
Specifications
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 700 mm
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Produkttyp Stativ-Stützstab
Menge Je 1
Gewicht (metrisch) 2,5 kg