Learn More
AMSTA Rostfritt Edelstahlwagen mit 4 Rollen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11711776
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
350 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
11711776 350 mm 1 Stück
11711786 400 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11711776 Lieferant AMSTA Rostfritt Lieferanten-Nr. 5070830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00 €
    183.24 € / 1 Stück
    Sparen 42.76 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertiger Edelstahlwagen, erhältlich in verschiedenen Größen.
  • Qualität
  • Unsichtbare Schweißnähte
  • Pharmazeutische Qualität
  • Nachhaltige Produktion
  • Hergestellt in Schweden
  • Zwei Lenkrollen mit Bremsen und zwei Lenkrollen ohne Bremsen
Spezifikation
Typ Schlagzeugwagen
Aufnahmevermögen 1 Fass (20 bis 55 gal.)
Tragkraft (angloamerikanisch) 264.6 lb.
Tragkraft (metrisch) 120 kg
Material Stahl
Farbe Silber
Durchmesser (metrisch) 350 mm
Gewicht (metrisch) 5.0 kg