Learn More
AMSTA Rostfritt Edelstahlwagen mit 4 Rollen
Artikelnummer. 11711786
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
350 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11711786 400 mm 1 Stück
11711776 350 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11711786 Lieferant AMSTA Rostfritt Lieferanten-Nr. 5070850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.28 €
    249.16 € / 1 Stück
    Sparen 77.12 €
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 25-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertiger Edelstahlwagen, erhältlich in verschiedenen Größen.
  • Qualität
  • Unsichtbare Schweißnähte
  • Pharmazeutische Qualität
  • Nachhaltige Produktion
  • Hergestellt in Schweden
  • Zwei Lenkrollen mit Bremsen und zwei Lenkrollen ohne Bremsen
Spezifikation
Typ Schlagzeugwagen
Aufnahmevermögen 1 Fass (20 bis 55 gal.)
Tragkraft (angloamerikanisch) 264.6 lb.
Tragkraft (metrisch) 120 kg
Material Stahl
Farbe Silber
Durchmesser (metrisch) 400 mm