Learn More
Bochem™ Transportwagen feststehend, 18/10 Stahl Länge: 1000 mm
Artikelnummer. 12621915
Ansicht ändern
Click to view available options
Tragkraft (metrisch):
300 kg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tragkraft (metrisch) unitSize
12621915 300 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12621915 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 11418
Verfügbar ab: 13-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
  • Oberfläche Mattschliff. Stabiler Schiebegriff. Je 2 gummibereifte Lenk- und Bockrollen.
  • Länge: 1000mm
  • Breite: 650mm
  • Höhe: 850mm
  • Last: 300kg
Spezifikation
Produkttyp Rollwagen
Abmessungen (L x B x H) 100 x 65 x 85 cm
Ausführung Matt
Länge (metrisch) 100 cm
Tragkraft (metrisch) 300 kg
Material Edelstahl
Anzahl Rollen 2
Breite (metrisch) 65 cm