Learn More
Atrow™ Reagenzglasgestell aus Edelstahl
Artikelnummer. 11788322
Click to view available options
Positionen:
12
24
48
Array:
1 x 12
4 x 6
4 x 12
4 x 3
4 x 6
Abmessungen (L x B x H):
100 mm x 78 mm x 100 mm
108mm x 72mm x 55mm
150 Mm x 100 mm x 100 mm
150 mm x 100 mm x 65 mm
176 mm x 122 mm x 100 mm
205 mm x 20 mm x 50 mm
206 mm x 72 mm x 55 mm
296 mm x 100 mm x 100 mm
348 mm x 122 mm x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11788322
Marke: Atrow™ 841121
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für heiße und kalte Bedingungen. Atrow™ Reagenzglasgestelle aus Edelstahl umfassen eine Reihe von Tischröhrchengestellen aus beständigem Edelstahl. Diese Gestelle rosten und schwimmen nicht. Es sind verschiedene Ausführungen zur sicheren Aufnahme von 12–24 Hämolyseröhrchen in drei verschiedenen Well-Größen erhältlich.
  • Schlauchdurchmesser: 10–13 mm, 16–20 mm oder 22–25 mm
  • Positionen: 12, 24 oder 48 Plätze
  • Array-Optionen: 1x12, 4x3, 4x6 oder 4x12
Spezifikation
Aufnahmevermögen Röhrchen (10 bis 13 mm)
Material Edelstahl
Positionen 12
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Teströhrchen
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 205 mm x 20 mm x 50 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 13 mm
Produkttyp Teströhrchengestell
Array 1 x 12