missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wuertt Celluloid™ Reagenzglasgestell aus Edelstahl

Artikelnummer. 10768531
Click to view available options
Positionen:
48
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10768531

Marke: Wuertt Celluloid™ 52741213

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
  • Elektrolytisch poliert. Facheinteilung an Gestelloberkante und in 30mm Höhe.
  • Für φ: 18mm
  • Stellplätze: 4/12
  • B/T/H: 250/90/70mm

Spezifikation

Zellteiler 4 x 12
Produkttyp Röhrchengestell
Array 4 x 12
Aufnahmevermögen Röhrchen (18 mm)
Material Edelstahl
Positionen 48
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Teströhrchen
Menge 1 Packung
Länge (metrisch) 250 mm
Breite (metrisch) 90 mm
Höhe (metrisch) 70 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 18 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.