Learn More
Fisherbrand™ Röhrchen aus Edelstahl
Artikelnummer. p-8012541 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
1000 mm
1.500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11592662 1000 mm 1 Stück
11502672 1.500 mm 1 Stück
11582662 250 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11592662
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sorgt für eine stabile Gerüstkonstruktion im Labor. Fisherbrand™ Gerüstrohre mit Endstopfen sind aus langlebigem Edelstahl gefertigt.
  • Ungefährer Durchmesser 13 mm
  • In unterschiedlichen Längen erhältlich
  • Passend für Fisherbrand Stativverbindungsstücke und Fußadapter
Spezifikation
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 1000 mm
Produkttyp Röhrchen