Learn More
Karl Hecht™ Schlauchklemmen aus Edelstahl
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Für Schlauch mit ID 12 mm
Für Schlauch mit ID 14 mm
Für Schlauch mit ID 17 mm
Für Schlauch mit ID 19 mm
Für Schlauch mit ID 21 mm
Für Schlauch mit ID 22 mm
Für Schlauch mit ID 25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit Rändelschraube
- Erhältlich für Schläuche mit verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit | Für Schlauch mit ID 17 mm |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Produkttyp | Schlauchklemme |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido