Learn More
Schuett Biotec™ Drehtisch aus Edelstahl für Petrischalen
Artikelnummer. 10292911
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
160 mm
Höhe (metrisch):
45 mm
70 mm
Typ:
Drehbar
Artikelnummer. 10292911
Marke: Schuett Biotec™ 3361102
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum gleichmässigen Ausplattieren und Beimpfen von Flüssigkeiten auf Agar-Oberflächen in Petrischalen. Einfache, ermüdungsfreie Handhabung.
schuett petriturn-M:
Manuelle Bedienung der Drehbewegung. Schwungstark und langlaufend durch hohe Masse (Gewicht) des Drehtellers. Beidseitig nutzbar, d.h. zwei Arbeitsflächen in einem Gerät durch einfaches Wenden. Für Petrischalen φ 90 bis φ 150mm. Gewicht ca. 2,3kg
schuett petriturn-E:
Mit elektrischem Antrieb. Berührungsfreie Bedienung des Drehtellers über Sensor oder Fusstaster (optional). Stufenlos einstellbare Drehzeit von 3 s bis 2 min oder Dauerbetrieb sowie konstante Drehzahl von 10-120 min-1. Gehäuse aus Edelstahl. Für Petrischalen bis φ 100mm (φ 150mm optional). Gewicht ca. 1kg. Anschlusswerte: 100-240 V, 50/60 Hz
Impfhaken (Drigalski-Spatel) aus Edelstahl oder Glas unterstützen die schonende Verteilung.
Typ: schuett petriturn-M
Masse: φ 160/45mm
Bild: 1
Spezifikation
Material Rostfreier Stahl
Typ Drehbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Petrischalen Petriturn-Mplus
Höhe (metrisch) 45 mm
Durchmesser (metrisch) 160 mm