Learn More
Schuett Biotec™ Drehteller aus Edelstahl
Artikelnummer. 10334181
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
160 mm
Höhe (metrisch):
45 mm
70 mm
Typ:
Drehbar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Typ
10334181 160 mm 70 mm Drehbar
10292911 160 mm 45 mm Drehbar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10334181 Lieferant Schuett Biotec™ Lieferanten-Nr. 3361252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1832.93 €
    499.00 € / 1 Stück
    Sparen 1333.93 €
    72% Rabatt
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Material Rostfreier Stahl
Typ Drehbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Petrischalen Petriturn-Mplus
Höhe (metrisch) 70 mm
Durchmesser (metrisch) 160 mm