Learn More
Zwiebel™ Edelstahl-Pinzette
Artikelnummer. 11788214
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11788214
Marke: Zwiebel™ PBI2812K
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Handhabung von E/F-Gewichtsklassen von 1 bis 200 g.
  • Nicht magnetisch
  • Spezifikation
    Spitzenform Antimagnetisch mit PVC-Beschichtung
    Anzahl pro Packung 1er-Packung
    Material Edelstahl
    Länge (metrisch) 200 mm
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Gewichte von 100 g bis 2 kg
    Typ Pinzette