Learn More
Bochem™ Universalschere aus Edelstahl
Artikelnummer. 10525611
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
180 mm
200 mm
210 mm
Spitzenform:
Spitz/rund
Spitz/spitz
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Spitzenform Packungsgröße
10525611 180 mm Spitz/rund 1 Stück
10517892 200 mm Spitz/spitz 1 Stück
10060761 210 mm Spitz/spitz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10525611 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 4151
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Temperaturbeständige Universalschere mit Kunststoffgriff. Die Bochem™ Edelstahl-Universalschere besteht aus widerstandsfähigem und haltbarem Edelstahl.
  • Konstruktion aus Edelstahl.
  • Kunststoffgriff.
  • Chemisch und thermisch beständig (bis145 °C).
Spezifikation
Produkttyp Universalschere
Länge (metrisch) 180 mm
Material Edelstahl, Kunststoff
Spitzenform Spitz/rund