Learn More
VACUUBRAND™ Vakuumschläuche aus Edelstahl mit Kleinflanschen
Artikelnummer. 10360692 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Schlauchgröße:
60 mm
80 mm
100 mm
130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10360692
Marke: VACUUBRAND™ 20673000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Haltbare Verbindungslösungen für das Labor.
  • Aus Edelstahl.
  • Flansch und Röhrchen TIG-geschweißt
  • In verschiedenen Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl
Außendurchmesser (metrisch) 10 mm
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 60 mm
Enthält Kleiner Flansch
Produkttyp Vakuumschläuche