Learn More
VACUUBRAND™ Vakuumschläuche aus Edelstahl mit Kleinflanschen
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Schlauchgröße:
60 mm
80 mm
100 mm
130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Edelstahl.
- Flansch und Röhrchen TIG-geschweißt
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Außendurchmesser (metrisch) | 40 mm |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Schlauchgröße | 130 mm |
| Enthält | Kleine Flanschen |
| Produkttyp | Vakuumschläuche |