Learn More
Cole-Parmer™ EZ™ Viskositätsbecher der Serie
Artikelnummer. 11795339 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Drehzahlbereich:
10 bis 36 cSt
161 bis 1401 cSt
19 bis 156 cSt
64 bis 596 cSt
79 bis 784 cSt
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Drehzahlbereich Packungsgröße
11795339 161 bis 1401 cSt 1 Stück
11765339 10 bis 36 cSt 1 Stück
11709529 19 bis 156 cSt 1 Stück
11775339 64 bis 596 cSt 1 Stück
11785359 79 bis 784 cSt 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11795339 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0870040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.00 €
    414.47 € / 1 Stück
    Sparen 46.53 €
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Messung der Viskosität mit Viskositätsbechern aus Edelstahl. EZ™ Viskositätsbecher ermöglichen eine einfache und preiswerte Viskositätsmessung. Diese Becher sind mit einer maschinell bearbeiteten Öffnung ausgestattet, um ihre Länge zu gewährleis
So wird eine Messung durchgeführt: Füllen Sie einfach den Becher, indem Sie ihn in die Testflüssigkeit tauchen. Nach dem Herausnehmen des Bechers messen Sie die Zeit, die bis zur ersten Unterbrechung des Flüssigkeitsstromes vergeht. Jeder Becher wird mit einer Umrechnungstabelle geliefert, um die Viskosität in Centistokes (cSt) anhand der verstrichenen Zeit zu bestimmen.
  • Entspricht den Abmessungen, die in der Norm ASTM D4212 festgelegt sind
  • Entspricht ASTM 816, D1084 und D4212
  • Schale und Griff aus Edelstahl
  • ±3 % Produktionstoleranz
  • Der optionale Karussellständer aus Aluminium bietet Platz für bis zu fünf Becher für eine einfache Lagerung
Spezifikation
Produkttyp Viskositätsbecher
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Eine einfache und preiswerte Methode zur Viskositätsmessung
Drehzahlbereich 161 bis 1401 cSt