Learn More
Gestigkeit Harry™ Wasserbad, aus Edelstahl, Bad-D=160 mm, 100 mm tief, 95 °C, 1000 W, 230 V
Artikelnummer. 10567472
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
W 16
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
10567472 W 16 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10567472 Lieferant Gestigkeit Harry™ Lieferanten-Nr. W16
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    995.55 €
    663.00 € / 1 Stück
    Sparen 332.55 €
    33% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein hochwertiges Edelstahl-Wasserbad, das Temperaturen bis 95 °C erreichen kann.
  • Eine robuste und kostengünstige Option für den Dauerbetrieb
  • Sicher in ein Spezialstahlgehäuse eingebaut
  • Gesteuert durch einen Thermostat mit einer Genauigkeit von +/−1,5k und besser
  • Trockenschutzsystem verhindert eine Überhitzung, wenn nicht genügend Wasser im Bad ist
  • Zusätzlicher Schutz wird durch eine Temperatursicherung gewährleistet
  • Das niedrig liegende Ringset (separat erhältlich) sorgt dafür, dass das Kondenswasser zurück in die Badewanne tropft.
  • Einschraubbuchse für Stativstab
Spezifikation
Temperaturbereich 30 bis 95 °C
Material Edelstahl
Modell W 16
Gewicht (metrisch) 3,0 kg
Spannung 230 V
Wirkleistung 1000 W