Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinzette, Edelstahl 18/8, gebogen, Kunst- stoffspitzen, Länge 90mm
Artikelnummer. 10008150
Click to view available options
Länge (metrisch):
92 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10008150
Marke: Usbeck Laborgeraete™ 3180
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Spitzenform Plastic point
Anzahl pro Packung 1 Pack
Material Stainless Steel
Länge (metrisch) 92 mm
Abmessungen (L x B) 92 L mm
Typ Weight Forceps