Learn More
Ohaus™ Edelstahlgewicht, OIML F1, OH
Artikelnummer. 15673384 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
100 g
200 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) unitSize
15673384 100 g 1 Stück
15683384 200 g 1 Stück
15742854 1 kg 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 15673384
Marke: Ohaus™ 11117041
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Gewicht des Einzelkörpers ist so eingestellt, die 0IML F1-Toleranzen zu erfüllen oder zu übertreffen
  • Edelstahl-Ausführung
  • Inklusive Gewichtekoffer
  • Ausführung mit einem Gehäuse ohne Einstellung der Kavität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Gewicht, 100g, OIML F1, OH
Klassifikation Gewichte OIML F1
Material Edelstahl
Gewicht (metrisch) 100 g
Toleranz Erfüllt oder übertrifft OIML F1