Learn More
Ohaus™ Edelstahlgewicht, OIML F1, OH
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
100 g
200 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Edelstahl-Ausführung
- Inklusive Gewichtekoffer
- Ausführung mit einem Gehäuse ohne Einstellung der Kavität
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Gewicht, 100g, OIML F1, OH |
| Klassifikation | Gewichte OIML F1 |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht (metrisch) | 100 g |
| Toleranz | Erfüllt oder übertrifft OIML F1 |