Learn More
Atrow™ Drahtkorb aus Edelstahl mit Griff
Artikelnummer. 11782983
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
125 x 125 x 140 mm
140 mm Innendurchmesser x 140 mm Höhe
140 x 140 x 140 mm
160 mm Innendurchmesser x 160 mm Höhe
160 x 160 x 140mm
160 x 160 x 160 mm
200 mm ID x 200 mm H
300 mm ID x 200 mm H
Form:
Quadratisch
Rund
Packungsgröße:
1 Stück
30 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Form Packungsgröße
11782983 160 mm Innendurchmesser x 160 mm Höhe Rund 1 Stück
11772983 140 mm Innendurchmesser x 140 mm Höhe Rund 1 Stück
11702993 200 mm ID x 200 mm H Rund 1 Stück
11712993 300 mm ID x 200 mm H Rund 1 Stück
11722993 125 x 125 x 140 mm Quadratisch 1 Stück
11732993 140 x 140 x 140 mm Quadratisch 1 Stück
11742993 160 x 160 x 140mm Quadratisch 1 Stück
15900256 160 x 160 x 160 mm Quadratisch 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11782983 Lieferant Atrow™ Lieferanten-Nr. 811661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.45 €
    79.42 € / 1 Stück
    Sparen 35.03 €
    30% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Beladung mit Materialien für Lagerung, Reinigung, chemische Bäder und mehr. Atrow™ Drahtkörbe aus Edelstahl mit Griff sind in zylindrischer oder quadratischer Form in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Sie bestehen aus senkrechten Edelstahlstäben und gewährleisten dank ihres hochklappbaren Handgriffs eine einfache Handhabung.
Edelstahl ist langlebig, rost- und korrosionsbeständig und kann in einem weiten Temperaturbereich eingesetzt werden. Dies ermöglicht den Einsatz dieser Transportkörbe bei einer Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. der Arbeitsraumorganisation, Reinigungs und Spülaufgaben, chemischen Bäder und Temperaturzyklen.
  • Runde Körbe mit Durchmessern von 140 mm bis –300 mm
  • Quadratische Körbe mit Seitenlängen von 125 mm und –200 mm
  • Die Körbe können eingetaucht und in Hoch- und Tieftemperaturumgebungen eingesetzt werden
Spezifikation
Material Edelstahl
Form Rund
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 160 mm Innendurchmesser x 160 mm Höhe
Enthält Griff
Produkttyp Drahtkorb
Innendurchmesser (metrisch) 160 mm
Höhe (metrisch) 160 mm