Learn More
Tuttnauer Drahtkorb aus Edelstahl für vertikale Autoklaven
Artikelnummer. 15123225 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2840 Vertikal-Autoklav
3850 Vertikal-Autoklav
5050 Vertikal-Autoklav
5075 Vertikal-Autoklav
Abmessungen (L x B):
250 x 190 mm
250 x 380 mm
357 x 220 mm
357 x 330 mm
465 x 235 mm
465 x 350 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Abmessungen (L x B) Packungsgröße
15123225 5050 Vertikal-Autoklav 465 x 350 mm 1 Stück
17859548 2840 Vertikal-Autoklav 250 x 190 mm 1 Stück
17879548 2840 Vertikal-Autoklav 250 x 380 mm 1 Stück
17899548 3850 Vertikal-Autoklav 357 x 220 mm 1 Stück
17889548 3850 Vertikal-Autoklav 357 x 330 mm 1 Stück
17809558 5075 Vertikal-Autoklav 465 x 235 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15123225 Lieferant Tuttnauer Lieferanten-Nr. BSK5070001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    597.45 €
    488.75 € / 1 Stück
    Sparen 108.70 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Drahtkorb aus Edelstahlgewebe für Flaschen und allgemeine Zwecke.
  • Drahtkorb aus Edelstahl
Spezifikation
Beschreibung Maximale Anzahl an Körben: 1
Kapazität (angloamerikanisch) 13,2 gal.
Kapazität (metrisch) 60 L
Tiefe (metrisch) Kammer 35 cm
Abmessungen (L x B) 465 x 350 mm
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 14 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) 5050 Vertikal-Autoklav
Länge (angloamerikanisch) 18,3 in.
Länge (metrisch) 46.5 cm
Produkttyp Autoklavierkorb
Menge Je 1