Learn More
Tuttnauer Drahtkorb aus Edelstahl für vertikale Autoklaven
Artikelnummer. 17859548 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2840 Vertikal-Autoklav
3850 Vertikal-Autoklav
5050 Vertikal-Autoklav
5075 Vertikal-Autoklav
Abmessungen (L x B):
250 x 190 mm
250 x 380 mm
357 x 220 mm
357 x 330 mm
465 x 235 mm
465 x 350 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17859548 2840 Vertikal-Autoklav 250 x 190 mm 1 Stück
17879548 2840 Vertikal-Autoklav 250 x 380 mm 1 Stück
17899548 3850 Vertikal-Autoklav 357 x 220 mm 1 Stück
17889548 3850 Vertikal-Autoklav 357 x 330 mm 1 Stück
17809558 5075 Vertikal-Autoklav 465 x 235 mm 1 Stück
15123225 5050 Vertikal-Autoklav 465 x 350 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17859548 Lieferant Tuttnauer Lieferanten-Nr. BSK4110001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Drahtkorb aus Edelstahlgewebe für Flaschen und allgemeine Zwecke.
  • Drahtkorb aus Edelstahl
Spezifikation
Beschreibung Maximale Anzahl an Körben: 2
Kapazität (angloamerikanisch) 2,1 gal.
Kapazität (metrisch) 9.5 L
Tiefe (metrisch) Kammer 19 cm
Abmessungen (L x B) 250 x 190 mm
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 7,6 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) 2840 Vertikal-Autoklav
Länge (angloamerikanisch) 9,8 in.
Länge (metrisch) 25 cm
Produkttyp Autoklavierkorb
Dimensions (Dia. x H) 250 x 190 mm