Learn More
Tuttnauer Stainless Steel Wire Basket for Vertical Autoclaves
Artikelnummer. p-200007386 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2840 Vertikal-Autoklav
3850 Vertikal-Autoklav
5050 Vertikal-Autoklav
5075 Vertikal-Autoklav
Abmessungen (L x B):
250 x 190 mm
250 x 380 mm
357 x 220 mm
357 x 330 mm
465 x 235 mm
465 x 350 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17859548
Marke: Tuttnauer BSK4110001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stainless steel mesh wire basket for bottles and general use.
  • Stainless Steel wire basket
Spezifikation
Beschreibung Maximum number of baskets: 2
Kapazität (angloamerikanisch) 2.1 gal.
Kapazität (metrisch) 9.5 L
Tiefe (metrisch) Kammer 19 cm
Abmessungen (L x B) 250 x 190 mm
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 7.6 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) 2840 Vertikal-Autoklav
Länge (angloamerikanisch) 9.8 in.
Länge (metrisch) 25 cm
Produkttyp Autoclave Basket
Dimensions (Dia. x H) 250 x 190 mm