Learn More
Bochem™ Drahtkorb aus Edelstahl, quadratisch
Beschreibung
- Edelstahl
- Quadratisch
- Flacher Boden für Stabilität
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 200 x 200 mm (L x B) |
| Abmessungen (L x B x H) | 200 x 200 x 150 mm |
| Produkttyp | Drahtkorb |
| Array | 200 mm |